Tisk…
2-Methyl-3-nitroanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Methoxy-2-methyl-3-nitrobenzene, Methyl 3-nitro-o-tolyl ether, 2-Methoxy-6-nitrotoluene
OR25731-1G OR25731-5G OR25731-25G
APOSOR25731-1GEA 827 CZK
APOSOR25731-1G APOSOR25731-5G APOSOR25731-25G
2-Methyl-3-nitroanisole 98%
2-Methyl-3-nitroanisole
Vzorec: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Bod varu: 94…96 °C/0,5mmHg
Bod tání: 54…56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007159
CAS číslo: 4837-88-1