Tisk…
Isopropoxybenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
OR25710-100G OR25710-25G OR25710-5G
APOSOR25710-100GEA 5360 CZK
APOSOR25710-100G APOSOR25710-25G APOSOR25710-5G
Isopropoxybenzene
Isopropoxybenzene
Vzorec: C₉H₁₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00048288
CAS číslo: 2741-16-4