Tisk…
Methyl-3,4-dimethylbenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR25704-1G OR25704-25G OR25704-5G
APOSOR25704-1GEA 622 CZK
APOSOR25704-1G APOSOR25704-25G APOSOR25704-5G
Methyl-3,4-dimethylbenzoate
Methyl-3,4-dimethylbenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Bod tání: 35…37 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00219861
CAS číslo: 38404-42-1