3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR25702-100MG
OR25702-250MG
OR25702-500MG
APOSOR25702-100MGEA
3940
CZK
APOSOR25702-100MG
APOSOR25702-250MG
APOSOR25702-500MG
3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzonitrile
3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzonitrile
Vzorec:
C₁₃H₁₅NO₂ Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
159783-16-1 |