Tisk…
3-[(2-Furylmethyl)amino]propanenitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR25697-1G OR25697-5G
APOSOR25697-1GEA 0 CZK
APOSOR25697-1G APOSOR25697-5G
3-[(2-Furylmethyl)amino]propanenitrile
3-[(2-Furylmethyl)amino]propanenitrile
Vzorec: C₈H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00219840
CAS číslo: 6788-68-7