Tisk…
3-Cyclopentyloxy-4-methoxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR25693-10G OR25693-1G
APOSOR25693-10GEA 0 CZK
APOSOR25693-10G APOSOR25693-1G
3-Cyclopentyloxy-4-methoxybenzoic acid
3-Cyclopentyloxy-4-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₆O₄
Bod tání: 160…164 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 144036-17-9