Tisk…
Ethyl-2-Amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2569-1G OR2569-5G
APOSOR2569-1GEA 2280 CZK
APOSOR2569-1G APOSOR2569-5G
Ethyl-2-Amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-Amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O₂S
Bod tání: 167…173 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00022452
CAS číslo: 64399-23-1