Tisk…
6,7-Dimethoxy-4-quinazolone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2564-5G OR2564-25G OR2564-100G
APOSOR2564-5GEA 1580 CZK
APOSOR2564-5G APOSOR2564-25G APOSOR2564-100G
6,7-Dimethoxy-4-quinazolone
6,7-Dimethoxy-4-quinazolone
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₃
Bod tání: 298 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01570147
CAS číslo: 13794-72-4