Tisk…
4-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)thio]phenol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR2563-10G OR2563-1G OR2563-5G
APOSOR2563-10GEA 19010 CZK
APOSOR2563-10G APOSOR2563-1G APOSOR2563-5G
4-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)thio]phenol 95+%
4-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)thio]phenol
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂OS
Bod tání: 192…193 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00203057
CAS číslo: 107718-34-3