Tisk…
α-Chloro-m-xylene 94%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-3-methylbenzene, 3-Methylbenzyl chloride
OR2562-100G OR2562-250G OR2562-1KG
APOSOR2562-100GEA 744 CZK
APOSOR2562-100G APOSOR2562-250G APOSOR2562-1KG
α-Chloro-m-xylene 94%
α-Chloro-m-xylene
Vzorec: C₈H₉Cl
Bod varu: 195…196 °C
Hustota: 1,064 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 76 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000909
CAS číslo: 620-19-9
EINECS: 210-628-9
UN: 3265
ADR: 8,II