Tisk…
1-Acetyl-5-bromoindoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR25617-1G OR25617-25G
APOSOR25617-1GEA 2240 CZK
APOSOR25617-1G APOSOR25617-25G
1-Acetyl-5-bromoindoline
1-Acetyl-5-bromoindoline
Vzorec: C₁₀H₁₀BrNO
Bod tání: 118…121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00056017
CAS číslo: 22190-38-1