Tisk…

2-Amino-5-bromo-3-methylpyridine 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2-Amino-5-bromo-3-picoline, 5-Bromo-3-methylpyridin-2-amine, 5-Bromo-3-methyl-2-pyridylamine

OR2561-100G OR2561-25G OR2561-500G
APOSOR2561-100GEA 2280 CZK
APOSOR2561-100G APOSOR2561-25G APOSOR2561-500G
2-Amino-5-bromo-3-methylpyridine 95%
2-Amino-5-bromo-3-methylpyridine
Vzorec: C₆H₇BrN₂
MW: 187.04
Bod tání: 88…95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068232
CAS číslo: 3430-21-5

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR