Tisk…
4-Phenylethynylbenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Phenylethynyl)benzaldehyde
OR25608-1G OR25608-5G OR25608-25G
APOSOR25608-1GEA 953 CZK
APOSOR25608-1G APOSOR25608-5G APOSOR25608-25G
4-Phenylethynylbenzaldehyde 95%
4-Phenylethynylbenzaldehyde
Vzorec: C₁₅H₁₀O
MW: 206,25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00114585
CAS číslo: 57341-98-7