Tisk…
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (S)-(-)-alpha-(1-Naphthyl)ethylamine
OR2560-25G OR2560-5G OR2560-100G
APOSOR2560-25GEA 1580 CZK
APOSOR2560-25G APOSOR2560-5G APOSOR2560-100G
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 97%
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Vzorec: C₁₂H₁₃N
MW: 171,24 g/mol
Bod varu: 152…153 °C/11mmHg
Hustota: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00064179
CAS číslo: 10420-89-0
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III