Potassium methyl malonate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR25586-100G
OR25586-250G
OR25586-500G
APOSOR25586-100GEA
992
CZK
APOSOR25586-100G
APOSOR25586-250G
APOSOR25586-500G
Potassium methyl malonate 98%
Potassium methyl malonate
Vzorec:
C₄H₅KO₄ Bod tání: 198…205 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014021 CAS číslo: 38330-80-2 EINECS: 253-886-8 |