Tisk…
(1,4-Dimethylpiperazin-2-yl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,4-Dimethyl-2-(hydroxymethyl)piperazine
OR25585-1G
APOSOR25585-1GEA 4960 CZK
APOSOR25585-1G
(1,4-Dimethylpiperazin-2-yl)methanol
(1,4-Dimethylpiperazin-2-yl)methanol
Vzorec: C₇H₁₆N₂O
MW: 144,22 g/mol
Bod varu: 114…115 °C/ 15mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00174342
CAS číslo: 14675-44-6