Tisk…
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,6-Dichloro-4-pyrimidinecarboxylic acid methyl ester, 2-(3,4-dichlorophenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, Methyl 2,6-dichloro-4-pyrimidinecarboxylate, Methyl 2,6-dichloropyrimidine-4-carboxylate
OR2558-25G OR2558-1G OR2558-5G
APOSOR2558-25GEA 3110 CZK
APOSOR2558-25G APOSOR2558-1G APOSOR2558-5G
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate
Vzorec: C₆H₄Cl₂N₂O₂
Bod tání: 54…56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01941317
CAS číslo: 6299-85-0