Tisk…
2-Bromo-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromoimidazole-4,5-dicarbonitrile
OR25564-1G OR25564-10G
APOSOR25564-1GEA 8570 CZK
APOSOR25564-1G APOSOR25564-10G
2-Bromo-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
2-Bromo-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Vzorec: C₅HBrN₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00174288
CAS číslo: 50847-09-1