Tisk…
2-Amino-5-nitro-6-picoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Amino-2-methyl-3-nitropyridine, 2-Amino-5-nitro-6-methylpyridine, 2-Amino-6-methyl-5-nitropyridine, 6-Amino-3-nitro-2-picoline, 6-Methyl-5-nitro-2-pyridylamine
OR2556-25G OR2556-5G OR2556-100G
APOSOR2556-25GEA 827 CZK
APOSOR2556-25G APOSOR2556-5G APOSOR2556-100G
2-Amino-5-nitro-6-picoline
2-Amino-5-nitro-6-picoline
Vzorec: C₆H₇N₃O₂
MW: 153.14
Bod tání: 185…189 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053582
CAS číslo: 22280-62-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III