Tisk…
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR25548-25G OR25548-5G
APOSOR25548-25GEA 11640 CZK
APOSOR25548-25G APOSOR25548-5G
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan 98%
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan
Vzorec: C₆H₂ClN₃O₃
Bod tání: 97…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005808
CAS číslo: 10199-89-0
EINECS: 233-496-4