Tisk…
3-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-oxy)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2554-1G OR2554-250MG
APOSOR2554-1GEA 15510 CZK
APOSOR2554-1G APOSOR2554-250MG
3-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-oxy)benzoic acid 95%
3-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-oxy)benzoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₂N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09262519
CAS číslo: 927981-91-7