Tisk…
2-Isopropyl-6-nitrophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR25535-1G OR25535-250MG
APOSOR25535-1GEA 11380 CZK
APOSOR25535-1G APOSOR25535-250MG
2-Isopropyl-6-nitrophenol
2-Isopropyl-6-nitrophenol
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
Bod varu: 131…135 °C/20mmHg
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 7545-71-3