Tisk…
2,2-Dimethyl-2H-chromene-6-carbonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR25515-1G
APOSOR25515-1GEA 11180 CZK
APOSOR25515-1G
2,2-Dimethyl-2H-chromene-6-carbonitrile 97%
2,2-Dimethyl-2H-chromene-6-carbonitrile
Vzorec: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,23 g/mol
Bod tání: 45…49 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084978
CAS číslo: 33143-29-2