Tisk…
Benzofurazan
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR25510-1G OR25510-25G OR25510-5G
APOSOR25510-1GEA 0 CZK
APOSOR25510-1G APOSOR25510-25G APOSOR25510-5G
Benzofurazan
Benzofurazan
Vzorec: C₆H₄N₂O
Bod varu: 75…85 °C/20mmHg
Bod tání: 47…55 °C
Bod vzplanutí: 76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068064
CAS číslo: 273-09-6
EINECS: 608-080-4