2-(Methylthio)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR25479-1G
OR25479-2.5G
APOSOR25479-1GEA
1240
CZK
APOSOR25479-1G
APOSOR25479-2.5G
2-(Methylthio)benzoic acid
2-(Methylthio)benzoic acid
Vzorec:
C₈H₈O₂S MW: 168.22 Bod tání: 169…173 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00029934 CAS číslo: 3724-10-5 |