Tisk…
5-Chloro-1-methyl-4-nitroimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR25467-100G OR25467-25G OR25467-500G
APOSOR25467-100GEA 1870 CZK
APOSOR25467-100G APOSOR25467-25G APOSOR25467-500G
5-Chloro-1-methyl-4-nitroimidazole
5-Chloro-1-methyl-4-nitroimidazole
Vzorec: C₄H₄ClN₃O₂
Bod tání: 148…150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00233664
CAS číslo: 4897-25-0
EINECS: 225-521-2