Tisk…
3,4,5-Trichloropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2545-100G
APOSOR2545-100GEA 1040 CZK
APOSOR2545-100G
3,4,5-Trichloropyridine 98%
3,4,5-Trichloropyridine
Vzorec: C₅H₂Cl₃N
MW: 182,44 g/mol
Bod varu: 215 °C
Bod tání: 75…77 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051685
CAS číslo: 33216-52-3