Tisk…
Di-2-thienyl sulphide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR25442-1G OR25442-5G
APOSOR25442-1GEA 0 CZK
APOSOR25442-1G APOSOR25442-5G
Di-2-thienyl sulphide 97%
Di-2-thienyl sulphide
Vzorec: C₈H₆S₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052047
CAS číslo: 3988-99-6