2,2-Dimethylchromane-6-carbaldehyde 85%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,2-Dimethylchroman-6-carbaldehyde
OR25425-1G
OR25425-250MG
OR25425-500MG
OR25425-5G
APOSOR25425-1GEA
7080
CZK
APOSOR25425-1G
APOSOR25425-250MG
APOSOR25425-500MG
APOSOR25425-5G
2,2-Dimethylchromane-6-carbaldehyde 85%
2,2-Dimethylchromane-6-carbaldehyde
Vzorec:
C₁₂H₁₄O₂ MW: 190,24 g/mol Bod varu: 110…114 °C/2mmHg Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052286 CAS číslo: 61370-75-0 |