Ethyl-4-bromo-1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR2540-1G
OR2540-250MG
OR2540-5G
APOSOR2540-1GEA
3970
CZK
APOSOR2540-1G
APOSOR2540-250MG
APOSOR2540-5G
Ethyl-4-bromo-1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylate
Ethyl-4-bromo-1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylate
Vzorec:
C₈H₁₁BrN₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02253803 CAS číslo: 5775-89-3 |