2-Amino-4-(4-pyridyl)thiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR2532-1G
OR2532-5G
APOSOR2532-1GEA
1330
CZK
APOSOR2532-1G
APOSOR2532-5G
2-Amino-4-(4-pyridyl)thiazole
2-Amino-4-(4-pyridyl)thiazole
Vzorec:
C₈H₇N₃S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00490009 CAS číslo: 30235-28-0 |