Ethyl-3-(butylthio)-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR25278-10G
OR25278-1G
OR25278-5G
APOSOR25278-10GEA
7410
CZK
APOSOR25278-10G
APOSOR25278-1G
APOSOR25278-5G
Ethyl-3-(butylthio)-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate
Ethyl-3-(butylthio)-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate
Vzorec:
C₁₅H₂₀O₃S₂ MW: 312,45 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00085061 CAS číslo: 172516-33-5 |