Tisk…
2-Propanesulphonylacetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR25142-1G OR25142-250MG
APOSOR25142-1GEA 3810 CZK
APOSOR25142-1G APOSOR25142-250MG
2-Propanesulphonylacetonitrile
2-Propanesulphonylacetonitrile
Vzorec: C₅H₉NO₂S
MW: 147,2 g/mol
Bod tání: 44…46 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 120069-21-8