Tisk…
4-Nitroimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR25125-100G OR25125-25G OR25125-500G
APOSOR25125-100GEA 827 CZK
APOSOR25125-100G APOSOR25125-25G APOSOR25125-500G
4-Nitroimidazole
4-Nitroimidazole
Vzorec: C₃H₃N₃O₂
Bod vzplanutí: >200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005196
CAS číslo: 3034-38-6
EINECS: 221-224-7