Tisk…
2-(4,5-Dichloro-1H-imidazol-1-yl)ethanethioamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR25115-1G OR25115-250MG
APOSOR25115-1GEA 4070 CZK
APOSOR25115-1G APOSOR25115-250MG
2-(4,5-Dichloro-1H-imidazol-1-yl)ethanethioamide
2-(4,5-Dichloro-1H-imidazol-1-yl)ethanethioamide
Vzorec: C₅H₅Cl₂N₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084996
CAS číslo: 175201-50-0