Tisk…
4,7-Dimethylpyrazolo[5,1-c]-[1,2,4]triazine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR25079-1G OR25079-250MG
APOSOR25079-1GEA 14520 CZK
APOSOR25079-1G APOSOR25079-250MG
4,7-Dimethylpyrazolo[5,1-c]-[1,2,4]triazine-3-carboxylic acid
4,7-Dimethylpyrazolo[5,1-c]-[1,2,4]triazine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₈N₄O₂
Bod tání: 166…168 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00067873
CAS číslo: 175137-58-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III