Tisk…
3-Amino-4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole hydrobromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine hydrobromide
OR25077-10G OR25077-1G OR25077-25G
APOSOR25077-10GEA 0 CZK
APOSOR25077-10G APOSOR25077-1G APOSOR25077-25G
3-Amino-4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole hydrobromide
3-Amino-4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole hydrobromide
Vzorec: C₄H₇Br₂N₃
Bod tání: 178…181 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053023
CAS číslo: 167683-86-5