Tisk…
Methyl-2-[(cyanomethyl)thio]benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR25070-10G OR25070-1G OR25070-5G
APOSOR25070-10GEA 4930 CZK
APOSOR25070-10G APOSOR25070-1G APOSOR25070-5G
Methyl-2-[(cyanomethyl)thio]benzoate
Methyl-2-[(cyanomethyl)thio]benzoate
Vzorec: C₁₀H₉NO₂S
MW: 207,25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068076
CAS číslo: 57601-89-5