Tisk…
2-Methyl-4-nitroindole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2507-100MG OR2507-500MG
APOSOR2507-100MGEA 622 CZK
APOSOR2507-100MG APOSOR2507-500MG
2-Methyl-4-nitroindole
2-Methyl-4-nitroindole
Vzorec: C₉H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09028445
CAS číslo: 3484-10-4