Tisk…
(±)-Diethyl acetylsuccinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR25059-100G OR25059-25G OR25059-5G
APOSOR25059-100GEA 5760 CZK
APOSOR25059-100G APOSOR25059-25G APOSOR25059-5G
(±)-Diethyl acetylsuccinate
(±)-Diethyl acetylsuccinate
Vzorec: C₁₀H₁₆O₅
Bod varu: 180…183 °C
Bod tání: –8 °C
Hustota: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009157
CAS číslo: 1115-30-6