Tisk…
Morpholine-4-carboximidamide hydroiodide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR25054-1G OR25054-250MG OR25054-500MG
APOSOR25054-1GEA 4860 CZK
APOSOR25054-1G APOSOR25054-250MG APOSOR25054-500MG
Morpholine-4-carboximidamide hydroiodide
Morpholine-4-carboximidamide hydroiodide
Vzorec: C₅H₁₂IN₃O
Bod tání: 143…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00114180
CAS číslo: 102392-87-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III