Tisk…
4-Methoxythiophene-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR25041-1G OR25041-5G OR25041-250MG
APOSOR25041-1GEA 1870 CZK
APOSOR25041-1G APOSOR25041-5G APOSOR25041-250MG
4-Methoxythiophene-3-carboxylic acid
4-Methoxythiophene-3-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₆O₃S
Bod tání: 101…105 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00067997
CAS číslo: 71050-40-3