Tisk…
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2504-25G
APOSOR2504-25GEA 1700 CZK
APOSOR2504-25G
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole 96%
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₅H₈N₂
MW: 96,1300 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01646129
CAS číslo: 694-31-5
UN: 1993
ADR: 3,III