Tisk…
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole 96+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,3-Dimethylpyrazole
OR2502-100G
APOSOR2502-100GEA 2730 CZK
APOSOR2502-100G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole 96+%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₅H₈N₂
MW: 96,1304 g/mol
Bod varu: 135…139 °C
Hustota: 0,96 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00036665
CAS číslo: 694-48-4