Tisk…
4-(4-Acetylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR2498-1G OR2498-250MG OR2498-500MG OR2498-2.5G OR2498-5G
APOSOR2498-1GEA 9690 CZK
APOSOR2498-1G APOSOR2498-250MG APOSOR2498-500MG APOSOR2498-2.5G APOSOR2498-5G
4-(4-Acetylpiperazin-1-yl)benzoic acid
4-(4-Acetylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₆N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05862631
CAS číslo: 104080-55-9