Tisk…
2-(4-Chlorophenyl)ethanol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chlorophenethyl alcohol
OR24970-100G OR24970-25G
APOSOR24970-100GEA 953 CZK
APOSOR24970-100G APOSOR24970-25G
2-(4-Chlorophenyl)ethanol 99%
2-(4-Chlorophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₉ClO
MW: 156.61
Bod varu: 110 °C/0.5mmHg
Hustota: 1.157 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002899
CAS číslo: 1875-88-3
EINECS: 217-506-4