Tisk…
1,3-Cyclopentanedione
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Cyclopentane-1,3-dione
OR24952-5G OR24952-25G
APOSOR24952-5GEA 662 CZK
APOSOR24952-5G APOSOR24952-25G
1,3-Cyclopentanedione
1,3-Cyclopentanedione
Vzorec: C₅H₆O₂
MW: 98,1 g/mol
Bod tání: 148…153 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001405
CAS číslo: 3859-41-4