Tisk…

1-Methylisoquinoline

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR24943-25G OR24943-5G OR24943-1G OR24943-250MG OR24943-10G
APOSOR24943-25GEA 14880 CZK
APOSOR24943-25G APOSOR24943-5G APOSOR24943-1G APOSOR24943-250MG APOSOR24943-10G
1-Methylisoquinoline
1-Methylisoquinoline
Vzorec: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Bod varu: 126…128 °C/16mmHg
Bod tání: 44540 °C
Hustota: 1,078 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006902
CAS číslo: 1721-93-3
EINECS: 217-017-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR