Tisk…
4-Nitro-1-naphthylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR24922-25G OR24922-5G OR24922-10G
APOSOR24922-25GEA 3310 CZK
APOSOR24922-25G APOSOR24922-5G APOSOR24922-10G
4-Nitro-1-naphthylamine
4-Nitro-1-naphthylamine
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₂
Bod tání: 190…193 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004026
CAS číslo: 776-34-1
EINECS: 212-277-7