Tisk…

1-Bromo-5-chloropentane

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR24918-100G OR24918-25G
APOSOR24918-100GEA 705 CZK
APOSOR24918-100G APOSOR24918-25G
1-Bromo-5-chloropentane
1-Bromo-5-chloropentane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₃CH₂Cl
MW: 185.49
Bod varu: 210…212 °C
Hustota: 1.408 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001016
CAS číslo: 54512-75-3
EINECS: 259-193-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR